Tisk…
VWR® VP 86, Mini Diaphragm Vacuum Pumps and Compressors
Dodavatel: VWR
VWR®
181-0067EA 12550 CZK
181-0067 181-0068 181-0065
VWR® VP 86, Mini Diaphragm Vacuum Pumps and Compressors
Čerpadla Pumpy vakuové membránové
Jednokomorová membránová vývěva je vhodná pro širokou řadu laboratorních aplikací. S tímto zařízením lze čerpat, stlačovat a odsávat bez vlivu na čerpané médium (tzn. médium není kontaminováno). Vývěva je vybavena membránou s patentovaným systémem optimalizace pnutí, díky čemuž je zařízení malé a membrána vydrží déle bez nutnosti servisu.
  • 100% bezolejová vývěva - čerpané, stlačované nebo nasávané médium není kontaminováno
  • pro neutrální nebo lehce agresivní plyny a výpary
  • bezúdržbová, s tichým chodem
* hodnota průtoku při atmosférickém tlaku.
Informace o dodávce: The diaphragm pump with thermal switch and pipe connection is supplied with an EU connector and operating instructions.