Tisk…
Hledali jste: Pumpy vakuové ruční
4  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: The vacuum hand pump can be operated with one hand to create a vacuum or pressure, independent of power supply.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: With these sturdy pumps, a partial vacuum of 86 mbar can be reached very quickly and easily. The vacuum can be controlled with just the index finger. ...
Dodavatel: KARTELL
Popis: Vacuum pumps have built in vacuum release valve allows for quick and easy release of the vacuum without disconnecting the pump.
Katalogové číslo: (SART16673)
Dodavatel: Sartorius
Popis: The hand operated vacuum pump made of PVC is used as practical vacuum source for outside of a laboratory.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom