Tisk…
Hledali jste: Ventily vakuové
14  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Two- or three-way diaphragm valves, ¹/₄" orifice, normally closed.
Dodavatel: VACUUBRAND GMBH + CO
Popis: Gas inlet valves are small hand operated valves for admitting gases into a vacuum system.
Dodavatel: VACUUBRAND GMBH + CO
Popis: These straight-through valves with electromagnetic (solenoid) drive are used for operating cycles with short intervals and it is often used as vacuum ...
Dodavatel: Welch by Gardner Denver
Popis: These ball check valves have a PTFE hollow ball and viton seals.
Dodavatel: Welch by Gardner Denver
Popis: These fine vacuum ball valves feature a small flange made of nickle plated aluminium.
Dodavatel: Welch by Gardner Denver
Popis: These high vacuum angle valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Dodavatel: VACUUBRAND GMBH + CO
Popis: The VACUU.LAN local vacuum network connects several workstations to one vacuum pump. The various modules make it possible to connect almost all popula...
Dodavatel: VACUUBRAND GMBH + CO
Popis: High vacuum, helium leak-tested right angle valves VE have stainless steel bellows which seals the drive mechanism without any gap on the vacuum side.
Dodavatel: VACUUBRAND GMBH + CO
Popis: Valves of the VK series are sturdy isolation devices for the rough and fine vacuum range. The VKE series uses stainless steel for the metal parts and ...
Dodavatel: VACUUBRAND GMBH + CO
Popis: The VS, VS C and VS B series valves are butterfly-type valves which offers very good conductance. The VS C series features a valve seal made of perflu...
Dodavatel: Welch by Gardner Denver
Popis: These manually operated butterfly valves are made of stainless steel with viton seal.
Dodavatel: Welch by Gardner Denver
Popis: These high vacuum through valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Dodavatel: VACUUBRAND GMBH + CO
Popis: VM series valves are hand operated diaphragm valves. They are used as isolation valves, air-admittance valves or manual-control valves.
Katalogové číslo: (229-7485)
Dodavatel: SEMADENI
Popis: Three way ball valve with PP body and PTFE tips with total length of 65 mm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom