Tisk…
Hledali jste: Lázně ohřevné
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Boiling baths are designed for continuous operation with water above 90 °C. They have a stainless steel tank in an outer case and analogue control by ...
Dodavatel: LAUDA
Popis: Vaporisation water baths which are ideal for gentle steaming work. The working temperature range is 25 to 100 °C.
Dodavatel: GESTIGKEIT HARRY
Popis: Can be universally employed as either an air, fluid or sandbath for heating many of the various receptactles in laboratory use, regardless of size or ...
Dodavatel: GESTIGKEIT HARRY
Popis: Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary...
Dodavatel: NICKEL ELECTRO
Popis: Designed for applications that require continuous boiling. Baths have a corrosion resistant stainless steel working environment, with heater and safet...
Katalogové číslo: (HECH43180010)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable n...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom