Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (4)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Lázně vodní třepací
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/86/18989786.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Lineární třepací vodní lázeň s nádržkou z nerezové oceli a intuitivním uživatelským rozhraním a ovládáním pomocí tří tlačítek. Je možné snadno a rychl...
Katalogové číslo: (462-0519)
Dodavatel:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis:   The OLS shaking water bath offers exceptional temperature performance and usability. The bath is ideal for basic as well as more demanding application...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis:   The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Dodavatel:  JULABO GmbH
Popis:   Stainless steel shaking water baths are suitable for unsupervised continuous operation. The bright, LED Multi-Display showing up to six temperature va...
Katalogové číslo: (GERB3550)
Dodavatel:  GERBER FUNKE DR N.
Popis:   Shaking water bath made of stainless steel which consists of PID controller with PT-100 temperature sensor.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (EDVO5027)
Dodavatel:  EDVOTEK EUROPE LTD
Popis:   Digital stainless steel shaking water bath, designed for when incubation of samples together with precise aeration and agitation is required.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (462-5280)
Dodavatel:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Popis:   Versatile shaking water baths with reciprocating motion. Bath has four separate stainless steel compartments, in which different samples can be heated...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Popis:   Microprocessor-controlled. Temperature range of ~5 °C above ambient temperature (or 3 °C above ambient temperature with water level regulator) to 80 °...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 12
  1  2  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT