Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "systemy-pro-vyrobu-ciste-vody"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/17/18990017.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   VWR water purification systems TU 3+, 6+ and 12+ ultrapure systems produce up to 100 litres/day of Type 1 ultrapure water from tap water, as well as T...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   VWR water purification system PU 15+ is designed for laboratories needing up to 50 l/day of ultrapure water from a pre-treated feeds. The PU 15+ moni...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   [EN]DEMINERALISATEUR A CARTOUCHE FLODEM 1 * 1 KS
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VIVA
Popis:   The arium® basic system supplies ASTM Type I ultrapure water and is used for both critical applications and routine analyses. Streamlined to incorpora...
Dodavatel:  VIVA
Popis:   The arium® comfort II system supplies ASTM Type I and Type II ultrapure water and is used for both critical applications and routine analyses. Streaml...
Dodavatel:  VIVA
Popis:   The arium® pro Type I water purification systems are designed for sophisticated users to meet all their requirements for reagent grade water, needed b...
Dodavatel:  VIVA
Popis:   The arium® advance EDI provides Type 2 water in consistently high quality. The innovative iJust makes the best use of environmental resources by autom...
Dodavatel:  VIVA
Popis:   arium® mini is exclusively made of high-grade materials. With its intuitive guidance, closed bag system and the practical arium® aqua stop, the unit i...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 48
  1  2  3  4  5  6  Další