Tisk…
Hledali jste: Přístroje destilační
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Get high purity water with all-glass construction.
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Produces cold distilled water for immediate use.
Dodavatel: LAUDA
Popis: Water still (fully automatic) for double distillation, suitable for both bench and wall mounting.
Dodavatel: LAUDA
Popis: Water still suitable for single distillation and for bench mounting.
UL Listed
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Save money while maintaining high performance.
Dodavatel: SciLabware
Popis: The QWS4 will produce 4 litres/hour of pyrogen-free* distilled water from its reliable 3kW UK manufactured, chromium plated heating element.
Katalogové číslo: (HECH40225010)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Complete water distilling apparatus with heater and directions for use.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom