Tisk…
Hledali jste: Systémy pro výrobu čisté a ultračisté vody
43  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This 'two in one' lab water system produces ultrapure (Type I) and RO (Type III) water from tap water. Quality of ultrapure water meets or exceeds AST...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento kompaktní laboratorní systém pro přípravu čisté vody připravený k zapojení je ideální volbou pro uživatele, kteří potřebují až 20 litrů ultračis...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This powerful and intuitive laboratory water purification system produces Type I ultrapure water from RO, distilled or deionised water. The product wa...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This compact system produces EDI-based Type II water directly from tap water. Quality of Type II water meets or exceeds water quality as defined by AS...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento výkonný a intuitivní laboratorní systém čištění vody vyrábí z vodovodní vody vynikající ultračistou vodu typu I a typu II s konzistentními vlast...
Akce
Dodavatel: Sartorius
Popis: Sofistikované systémy na výrobu čisté vody typu I arium® pro jsou určeny pro uživatele, kteří potřebují splnit požadavky na kvalitu vody určenou pro k...
Dodavatel: Sartorius
Popis: The arium® comfort II system supplies ASTM Type I and Type II ultrapure water and is used for both critical applications and routine analyses. Streaml...
Dodavatel: Sartorius
Popis: Directly connected to your potable feed water source, this system delivers pure water (Type III) of the highest quality.
Dodavatel: Sartorius
Popis: It is compact, environmentally friendly, reliable and easy-to-use. arium® comfort I produces ASTM Type 1 ultrapure water and Type 3 pure water. The sy...
Dodavatel: Sartorius
Popis: Systém arium® mini je vyroben v materiálu vysoké kvality. Jednotka s velice snadnou a intuitivní obsluhou, uzavřeným vakem a funkcí arium® aqua stop ...
Dodavatel: Sartorius
Popis: Systém arium® Advance EDI je navržen pro výrobu čisté vody typu II vysoké kvality. Inovativní funkce iJust ekonomicky využívá přírodní zdroje tím, že...
Dodavatel: Sartorius
Popis: The arium® basic system supplies ASTM Type I ultrapure water and is used for both critical applications and routine analyses. Streamlined to incorpora...
Dodavatel: Lokální dodavatel
Popis: AQUAL jsou určeny pro přípravu vysoce kvalitní čisté (demi) vody, která se používá pro analytické i technické účely. Všechny typy přístrojů se skládaj...
Katalogové číslo: (BARN50132141)
Dodavatel: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Popis: These water purification systems convert tap water into high purity water (Type II) and provide an integrated storage solution. Designed to continuous...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (LBCP9075030)
Dodavatel: LABCONCO
Popis: WaterPro RO stations feature large capacity filters and membrane to deliver high-quality reverse osmosis (RO) purified water (type III). RO purified w...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BARN50132391)
Dodavatel: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Popis: This RO system with controller provides easy-to-read system parameters. Completely drainable, integrated 100 L high-purity water reservoir has a low-n...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom