Meteorologická stanice má kalendář do roku 2099 se zobrazením data a zobrazením času ve volitelném formátu, budík s funkcí opakování, měsíční fáze, ukazatel přílivu a odlivu, čas východu a západu Slunce, barometrický tlak, animovaná předpověď počasí, paměť pro maximální/minimální hodnoty teploty a vlhkosti. K bezdrátovému RF teploměru je možné připojit až tři bezdrátová čidla.
- Snadno čitelné ikony
- Tabulka tlačítek, historie a indikátor trendů
- Vnitřní a venkovní teploměry s indikátorem trendu
ŠxV: 127×201 mm
Certifikace: Zařízení je v souladu s RoHS. Možnost dohledání standardů pomocí databáze NIST. Zařízení vyhovuje normě ISO/IEC 17025:2005.
Informace o dodávce: Dodáváno společně s bezdrátovým čidlem včetně dvou baterií typu AA pro hlavní jednotku.