Tisk…
Hledali jste: Závaží kalibrační
39  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ekonomická řada kalibračních sad, které obsahují pouze tři závaží z nerezové oceli, pro požadavky každodenní kalibrace přesných a analytických vah.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Závaží od 1 g do 50 g jsou jednolitá závaží, přičemž větší závaží mají nastavitelnou dutinu.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Nerezová ocel. Drátková závaží až do 500 mg ve slitině kobaltu.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Test weights in either stainless steel or aluminium.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Závaží jsou vyrobena z antimagnetické, leštěné nerezové oceli. Vhodné pro přesné elektronické váhy s průměrným rozlišením. Závaží o více jak 20 g mají...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Nerezová ocel závaží třídy F2 jsou určena uživatelům, kteří vyžadují průměrnou úroveň tolerance hodnot kalibrace při každodenním vážení.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Závaží jsou vyrobena z antimagnetické, leštěné nerezové oceli. Vhodné pro přesné elektronické váhy se středním rozlišením. Závaží těžší než 20 g mají ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Závaží z nerezové oceli nastavená pro třídu 1, pro přesnou kontrolu a nastavení elektronických vah.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Závaží vyrobená z pevné, antimagnetické, leštěné nerezové oceli.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mosazná závaží, která jsou ideální pro školy zavádějící koncept závaží a sil.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Závaží jsou vyrobena z pevné, antimagnetické, leštěné nerezové oceli. Vhodné pro elektronické váhy s vysokým rozlišením.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Individuální závaží třídy E1 OIML jsou určena pro zajištění sledovatelnosti mezinárodními standardy hmotnosti (s hodnotami odvozenými od mezináro...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Závaží obdélníkového tvaru, které je vyrobeno z litiny (hustota 7,2 g/cm³).
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Závaží obdélníkového tvaru, které je vyrobeno z litiny, trvale zmagnetizováno.
Katalogové číslo: (611-3815)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Weight, Calibration, VWR®, Třída: E1, Hmotnost: 1000 g, Nerezová ocel
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (611-1854)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Weight, Calibration, VWR®, Souprava závaží: 10 g; 50 g; 100 g, Poč. závaží: 3
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom