Tisk…
L(-)-Menthol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Varování
EHERC14866020EA 1640 CZK
EHERC14866020
L(-)-Menthol
L(-)-Menthol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Bod varu: 212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 41…44 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062979
CAS číslo: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861