Azomethine H sodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
SIAL11635-25GEA
5380
CZK
SIAL11635-25G
SIAL11635-5G
Azomethine H sodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Azomethine H sodium salt hydrate
Vzorec:
C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O MW: 463,42 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149588 CAS číslo: 206752-32-1 EINECS: 227-698-1 |