Tisk…
VWR®, Safety Wash Bottles, Wide Neck, Vented
Dodavatel: Avantor
VWR®
215-2548EA 1220 CZK
215-2548 215-2538 215-2535 215-2536 215-2540 215-2539
VWR®, Safety Wash Bottles, Wide Neck, Vented
Láhve Střičky
LDPE, translucent, with PP vented screw cap.
  • označení chemikálie v anglickém, francouzském, německém a španělském jazyce
  • natištěný chemický vzorec a CAS číslo
  • bezpečnostní piktogramy, signální slova, H věty o nebezpečnosti, P věty s pokyny pro bezpečné zacházení
Střička s bezpečnostním potiskem v souladu se směrnicí (EC) No. 1272/2008 (GHS). Výpustní trubička se zašpičatělým koncem vyrobená z PP a navržená pro optimalizovaný zpětný tok média.