Selenan sodný dekahydrát ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
302113LEA
4880
CZK
302113L
Selenan sodný dekahydrát ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Selenan sodný dekahydrát
Vzorec:
Na₂SeO₄·10H₂O MW: 369,09 g/mol Bod tání: 35 °C Hustota: 1,584 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149174 CAS číslo: 10102-23-5 EINECS: 236-501-8 UN: 2630 ADR: 6.1,I |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 97.0 % |
Metal impurities | Max. 0.02 % |
Insolubility in water | Max. 0.05 % |