Tisk…
Hledali jste: Lampy spektrální
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Hach
Popis: Spectrum lamp, Halogen lamp
Katalogové číslo: (634-0755)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Spectrum lamp, Lampa deuteriová
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: Spectrum lamp, Rare gas, Pen-Ray®, Krypton lamp
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: Spectrum lamp, Cadmium, axial leads, 203 mm
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: Spectrum lamp, Pen-Ray®, Calibration lamp, CP series, 254 nm, 47 mm
Dodavatel: DIDALAB
Popis: Nine pin socket spectral lamps with dimensions (H×Ø) 107×21 mm, operated with 1 Amp fixed current.
Katalogové číslo: (ZEIS3901580000000)
Dodavatel: ZEISS
Popis: Spectrum lamp, Tungsten lamp filament, 6 V, 30 W
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom