Tisk…
Hledali jste: Filtry pro práci s kapalinami
22  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor
Popis: The Last Drop™ eluent filter utilises a flat element, which sits parallel to the bottom of the reservoir, allowing the filter to draw all but the last...
Dodavatel: Avantor
Popis: These solvent inlet filters are used at the low pressure inlet side of the pump to help protect check valves, injector and column from particulate con...
Dodavatel: Avantor
Popis: These filters are made from 100% PEEK.
Dodavatel: Bohlender
Popis: These PTFE suction filters consist of a receiver with a female thread and an easily exchangeable frit. They are ideal prefilters in front of pump syst...
Dodavatel: ROBU GLASFILTER
Popis: These filters are suitable for degassing and filtration of solvents e.g. in chromatography.
Katalogové číslo: (ROBU80052)
Dodavatel: ROBU GLASFILTER
Popis: This solvent filter is made of pure borosilicate glass.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (590-0201)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Filter candle made of porous PE.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: PUMPGARD™II filters protect chemicals and final filters against damage from broken silicone wafer pieces.
Katalogové číslo: (590-0221)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Suction Filter with PTFE membrane.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Popis: Inlet filters are used to extract particles from the sample between the injector and the column.
Katalogové číslo: (VIVAH2O-CUF)
Dodavatel: Sartorius
Popis: The arium® CellPlus is a sterile packed, point-of-use ultrafilter for efficient removal of endotoxins, RNase, DNase, microorganisms and particles. Ret...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Merck
Popis: Inlet filter assembly, PE filter, Velikost pórů: 10 μm
Katalogové číslo: (VARIAL9402)
Dodavatel: VARIAN
Popis: This mobile phase inlet filter operates up to 500 °C and is compatible with halogenated solvents.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HEWL3150-0576)
Dodavatel: Agilent
Popis: It prevents the formation of spurious peaks within the detector due to solvent outgassing at the low-pressure end of the chromatograph.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: JOUR RESEARCH (VICI)
Popis: The No-Met polyethylene filter is designed for applications involving the separation of biomolecules, with inert polymeric fittings for 1/8" tubing an...
Dodavatel: JOUR RESEARCH (VICI)
Popis: With flat filter element which allows the maximum amount of mobile phase to be drawn from the reservoir without introducing air into the system.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom