Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, sterilní, PROSAT® Sterile™
Dodavatel: Contec
PROSAT® Sterile™
115-0678EA 27580 CZK
115-0678 115-0781 115-0782
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, sterilní, PROSAT® Sterile™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Netkané ubrousky pro farmaceutické a biotechnologické aplikace nebo manipulaci s lékařskými nástroji. Výběr mezi ekonomickými utěrkami z hydraulicky spojovaného polyesteru/celulózy nebo pevnějšími utěrkami vyrobenými technologií meltblown.
Ideální pro úklid po stěrech na miskách, pro čištění izoátorů, boxů, digestoří a dalšího vybavení čistých prostor.
Vhodné pro čisté prostory, třídy 100, M3,5 ISO 5.
Barva: Bílá
Balení: Utěrky jsou baleny v uzavíratelných sáčcích s pojistkou proti otevření, která je zárukou integrity a čistoty produktu. Každý sáček je označen číslem šarže pro snadnou dohledatelnost.