Tisk…
Hledali jste: Osvětlení halogenové
5  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Halogen light, VWR®, Žárovka halogenová, 12 V/20 W
Katalogové číslo: (631-0518)
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis: Halogen bulb, Halogen bulb, 15V/150W
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: MOTIC
Popis: Halogen light, Quartz halogen bulb, 12 V/100 W
Dodavatel: BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Popis: Halogen light, Tungsten halogen lamp vertical filament
Katalogové číslo: (JENW99950-04)
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Optimise the performance of Jenway® spectrophotometers.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom