Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (1)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
recorders
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/18/18989718.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Záznamníky na jedno použití zaznamenávají měření teploty v lednicích, zásobovacích místnostech, skladech potravin, chemických skladech, prostorách se ...
Katalogové číslo: (SPEC124701)
Dodavatel:  Spectrum Laboratories
Popis:   Spectra/Chrom® chart recorder is general-purpose laboratory strip-chart recorder. It is the ideal for Spectra/Chrom Model 280 UV Detector.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  NANOLIKE ENGINEERING
Popis:   Innovative products, ideal to follow the temperature inside the centrifuge.
Dodavatel:  NANOLIKE ENGINEERING
Popis:   Nanotrack® is the first test tube able to record the temperature of biological samples during the pre-analytical phase, e.g. when the steed team trans...
Katalogové číslo: (HERA6383-5)
Dodavatel:  Heraeus
Popis:   These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  REVCO TECHNOLOGIES
Popis:   Records seven-day history by using pressure sensitive chart paper (150mm).
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 6  z 6