Tisk…
Misky třecí s tloučky
Dodavatel: Brand
BRND110705EA 0 CZK
BRND110705
Misky třecí s tloučky
Misky třecí a tloučky Misky třecí s tloučkem
Melamine formaldehyde, white.
  • odolné k varu a autoklávovatelné (121 °C)
  • s nožičkou a výlevkou