Olovo ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
00942.36EA
1990
CZK
00942.36
00942.A3
00942.22
Olovo ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Olovo
Vzorec:
Pb MW: 207,2 g/mol Bod varu: 1749 °C (1013 hPa) Bod tání: 327,5 °C Hustota: 11,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS číslo: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 ADR: 9,III |