Tisk…
Olovo ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
12048.FFEA 1890 CZK
12048.FF 12048.FI
Olovo ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Olovo
Vzorec: Pb
MW: 207,2 g/mol
Bod varu: 1740 °C (1013 hPa)
Bod tání: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134050
CAS číslo: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410