Olovo ≥99.9999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
12450.DJEA
4910
CZK
12450.DJ
12450.DT
Olovo ≥99.9999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Olovo
Vzorec:
Pb MW: 207,2 g/mol Bod varu: 1740 °C (1013 hPa) Bod tání: 327 °C Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS číslo: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |