Tisk…
Olovo ≥99.999% (metals basis), ingot
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
43008.22EA 5560 CZK
43008.22 43008.36
Olovo ≥99.999% (metals basis), ingot
Olovo
Vzorec: Pb
MW: 207,2 g/mol
Bod varu: 1740 °C (1013 hPa)
Bod tání: 327 °C
Hustota: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134050
CAS číslo: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410