Tisk…
měď hard ≥99.999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
00097.FYEA 4050 CZK
00097.FY 00097.GD
měď hard ≥99.999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
měď
Vzorec: Cu
MW: 63,55 g/mol
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545