Tisk…
měď ≥99% (metals basis), powder -625 mesh (APS 2-3,50 µm)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Packaged under argon.
00622.18EA 4840 CZK
00622.18 00622.30 00622.09
měď ≥99% (metals basis), powder -625 mesh (APS 2-3,50 µm)
měď
Vzorec: Cu
MW: 63,55 g/mol
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545