Tisk…
měď 99+% (metals basis), turnings
Dodavatel: Thermo Scientific
10161.18EA 550 CZK
10161.18 10161.30 10161.A1
měď 99+% (metals basis), turnings
měď
Vzorec: Cu
MW: 63,55 g/mol
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545