Tisk…
Nálevky pro vakuovou filtraci
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-7580EA 7010 CZK
516-7580 516-7579
Nálevky pro vakuovou filtraci
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
Polysulfon, průhledný.
  • průhledné nálevky s graduací umožňují snadné vizuální měření
  • levnější než nerezové a více trvanlivé než sklo
  • výměna filtrů je snadná
  • spojky Twist-lock minimalizují trhání filtru
Ideální pro klarifikaci kapalin, vakuovou filtraci a scintilační studie.