Tisk…
Filtry ventilační, PolyVENT™, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ PolyVENT™
516-4455EA 5890 CZK
516-4455 WHAT6713-1651 516-4456 516-4459 516-4457
Filtry ventilační, PolyVENT™, Whatman™
Filtry Filtry odvzdušňovací
Whatman PolyVENT disc filters are integral venting filters that work bidirectionally to prevent contamination from entering containers like fermentation vessels during incubation.
  • vyrobeny v čistých prostorech
  • splňují testy biologické bezpečnosti USP třídy VI pro plasty
  • validovány pro 50 parních autoklávovacích cyklů; kompatibilní s EtO
  • testovatelné dle testu průniku vody nebo bublinkovým testem
Draining or filling of incubators, fermentation tanks, and other vessels requires a venting filter capable of preventing bacterial contamination. With an integral PTFE filter membrane, Whatman PolyVENT acts as an industrial air filter media for sterilization* of gases entering bioreactors such as fermentation tanks.
Certifikace: Passes USP Class VI biosafety tests for plastics.