Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (77)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
jerricans
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/47/18989447.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   HDPE, matované, PP šroubovací uzávěry
Katalogové číslo: (216-1917)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  SCAT Europe
Popis:   Jerrican, round, UN/Y approved, with screw cap, HDPE, Objem: 5 l, Š×H×V: 170x310x170 mm, Barva: Průsvitná, Not conductive, with handle, Závit: S95, UN approval: 3H2/Y1.9/100
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   PP, translucent.
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   Carboy, plastilab®, with screw caps and handles, HDPE, Kapacita: 5 l, Š×H×V: 150×195×250 mm, UN approval: UN 3H1/X1.9/150, Závit: GL 51
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   HDPE, translucent
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Jerricans, narrow mouth, with screw cap, UN approved, HDPE, Objem: 20 l, Š×H×V: 300×200×495 mm, UN approval: 3H1/Y1.5/150 , Závit: 61 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 36
  1  2  3  4  5  Další