měď ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
40840.KSEA
16890
CZK
40840.KS
měď ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
měď
Vzorec:
Cu MW: 63,55 g/mol Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |