Tisk…
měď ≥99.9999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
42975.GHEA 15860 CZK
42975.GH 42975.FI
měď ≥99.9999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
měď
Vzorec: Cu
MW: 63,55 g/mol
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545