měď ≥99.9999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
44551.G1EA
5670
CZK
44551.G1
44551.G5
měď ≥99.9999% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
měď
Vzorec:
Cu MW: 63,55 g/mol Bod varu: 2595 °C (1013 hPa) Bod tání: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |