Tisk…
měď, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.11 mm (0.0045 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
45186.HBEA 1780 CZK
45186.HB 45186.GT
měď, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.11 mm (0.0045 in)
měď
Vzorec: Cu
MW: 63,55 g/mol
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545