zinek ≥99.99% (metals basis), ingot, Length: 345 mm (13.6 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
00682.KJEA
5530
CZK
00682.KJ
00682.KF
zinek ≥99.99% (metals basis), ingot, Length: 345 mm (13.6 in)
zinek
Vzorec:
Zn MW: 65,39 g/mol Bod varu: 908 °C (1013 hPa) Bod tání: 420 °C Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS číslo: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |