Sterilní oděv Kimtech™ A5 do čistých prostor s technologií CLEAN-DON™ je vyroben z materiálu SMS (Spunbond Meltblown Spunbond). Představuje systém patentového zapínání, pomocí kterého je možné shrnout rukávy a nohavice tak, aby byl usnadněn aseptický způsob oblékání. Oděvy mají úvazky na palce, které brání srolování rukávů a expozici paží a zápěstí při použití.
- Pohodné vlastnosti látky
- Inovativní skládaný vzorek uvnitř oděvu snižuje riziko doteku a kontaminace vnější části oděvu při jeho otevírání a oblékaní
- Vysoce viditelná modrá linie podél celého vnitřní části oděvu signalizuje, kde má být oděv uchopen
- Vakuové balení snižuje velikost skladovacího prostoru, tudíž se do jednoho balení vejde více produktů
Vhodné pro použití ve třídě 100, ISO 5, 3.5 čistých prostor.
Barva: Bílá
Certifikace: PPE Cat III (EU) 2016/425, Type 5/6
Balení: Vakuové balení ve dvou sáčcích pro vyšší záruku sterility.