Tisk…
zinek
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROONIST-728EA 24590 CZK
PROONIST-728
zinek
zinek
Vzorec: Zn
MW: 65,39 g/mol
Bod varu: 908 °C (1013 hPa)
Bod tání: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255