Tisk…
zinek, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL96454-1KGEA 3080 CZK
SIAL96454-1KG SIAL96454-250G
zinek, powder, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
MW: 65,39 g/mol
Bod varu: 907 °C (1013 hPa)
Bod tání: 419,5 °C
Hustota: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,II