Zdroj studeného světla VisiLight® LED3 s pasivním chlazením bez ventilátoru lze použít pro řadu aplikací v oblastech kontroly kvality, průmyslové endoskopie, prohlížení strojů a je velmi vhodný pro použití v čistých provozech. Tento zdroj studeného světla je charakteristický vysokou kvalitou zpracování. Díky LED technologii je velice odolný a zároveň nabízí velice vysoký výkon. Navzdory pasivnícmu chlazení bez větráku dokáže poskytnout vyšší osvětlení než 150 W halogenový zdroj.
- Odolný kryt z eloxovaného hliníku
- Technologie LED nezatěžující životní prostředí, s konstantním osvětlením bez blikání
- Spotřeba 36 W, intenzita osvětlení (730 lm*), výkonnější než 150 W halogenový zdroj
Š×H×V: 174×259×81 mm
Hmotnost: 3,7 kg
* se světlovodem délka x Ø:1 m x 9 mm
Informace pro objednávání: Se síťovým adaptérem (EU). Životnost LED 50 000 hodin. Na vyžádání jsou k dispozici typy s jinou barevnou teplotou nebo s vyšším CRI. Pro další informace kontaktujte prosím svého obchodního zástupce Avantor.