Tisk…
Kyselina octová ≥90%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20109.295EA 1190 CZK
20109.295 20109.364
Kyselina octová ≥90%, GPR RECTAPUR®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 89 - 91 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm