Tisk…
Nálevky separační
Dodavatel: Brand
BRND140005EA 4940 CZK
BRND140005 BRND140006 BRND140004 BRND140007
Nálevky separační
Nálevky Nálevky dělící
PP, vysoká čistota, PTFE kohout, PP šroubovací uzávěr.
  • nepropustný uzávěr a kohout
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • autoklávovatelné kromě pro sestavu kohoutů
  • PTFE kohout nevyžaduje mazání
Vysoká čistota pro pozorování obsahu.