Tisk…
1,3-Dichloropropene-[D₄] (98% D)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Nebezpečí
PROOCILDLM19380.1EA 19180 CZK
PROOCILDLM19380.1
1,3-Dichloropropene-[D₄] (98% D)
1,3-Dichloropropene-[D₄]
Vzorec: C₃D₄Cl₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 202656-23-3
UN: 2047
ADR: 3,III