Hexan (směs izomerů), Sigma-Aldrich®
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL227064-2LEA
0
CZK
SIAL227064-6X1L
SIAL227064-4X2L
SIAL227064-8L
SIAL227064-2L
SIAL227064-10L
SIAL227064-100ML
SIAL227064-1L
Hexan (směs izomerů), Sigma-Aldrich®
Hexan (směs izomerů)
Vzorec:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Bod varu: 68…70 °C (1013 hPa) Bod tání: –95 °C Hustota: 0,66 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –22 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179311 CAS číslo: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |