Chloroform-D1 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO320680075EA
2060
CZK
ACRO320680075
Chloroform-D1 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Packaged in 0.75 ml ampoules
Vzorec:
CDCl₃ MW: 120,38 g/mol Bod varu: 60,8 °C (1013 hPa) Bod tání: –64 °C Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS číslo: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.95 % |