Kyselina mravenčí ≥80%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20315.446EA
0
CZK
20315.446
20315.297
20315.366
Kyselina mravenčí ≥80%, TECHNICAL
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H MW: 46,03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS číslo: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 3412 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 79 - 81 % |
n 20/D | 1.369 - 1.372 |