Kyselina mravenčí ≥90.00-90.15%, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.10854.2500EA
3120
CZK
1.10854.2500
1.10854.9055
Kyselina mravenčí ≥90.00-90.15%, Supelco®
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H MW: 46,03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003297 CAS číslo: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3), |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 90.00-90.15% |
Acetic acid (CH3COOH) | 0.05% max |