Dodecylsíran sodný 20% vodný roztok for biotechnology
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
0837-200MLEA
1910
CZK
0837-200ML
0837-500ML
Dodecylsíran sodný 20% vodný roztok for biotechnology
Dodecylsíran sodný
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na MW: 288,38 g/mol Hustota: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS číslo: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |
Výsledky specifikačního testu
Conductivity | 22800 umhos - 27600 umhos |
pH @25 °C | 5 - 8 |