Tisk…
Konduktometr/teploměr, vodotěsný, EC30
Dodavatel: VWR Collection
VWR®
663-0160EA 4930 CZK
663-0160
Konduktometr/teploměr, vodotěsný, EC30
Meřiče elektrochemické Konduktometry
  • možnost provádění měření vodivosti, TDS a teploty se současným zobrazením dvou parametrů najednou
  • kalibrace jednobodová/dvoubodová
  • automatická kompenzace teploty, možnost nastavení automatické volby rozsahu
  • vyměnitelný článek pro měření vodivosti
  • vodotěsný kryt s třídou ochrany IP 67, indikátor nízkého stavu baterií
Informace pro objednávání: společně s bateriemi 8xLR44.