Tisk…
Držáky filtrů, Pop-Top™ a Swin-Lok™, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ Swin-Lok™ Whatman™ Pop-Top™
515-2361EA 7280 CZK
515-2361 515-2362 515-2360
Držáky filtrů, Pop-Top™ a Swin-Lok™, Whatman™
Zařízení filtrační
navrženy pro mikrofiltraci a "ultra cleaning" malých objemů kapalin při přetlaku
  • pro Nuclepore track etched a cast membrány
  • kompatibilní se stříkačkami