Tisk…
Kyselina dusičná 60%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20423.291EA 1410 CZK
20423.291 20423.360
Kyselina dusičná 60%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 60.0 %
Density (20/4) 1.365 - 1.375
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.4 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm